cis-4-Hydroxy-L-(-)-proline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
L(-)-cis-4-Hydroxyproline, H-cis-Hyp-OH, (2S,4S)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, (S)-(-)-cis-4-Hydroxyproline
M-Clarity™ quality level = MQ100
H1637-1G
H1637-250MG
H1637-50MG
SIALH1637-1GEA
50330
CZK
SIALH1637-1G
SIALH1637-250MG
SIALH1637-50MG
cis-4-Hydroxy-L-(-)-proline, Sigma-Aldrich®
cis-4-Hydroxy-L-(-)-proline
Vzorec:
C₅H₉NO₃ MW: 131,13 g/mol Bod tání: 257 °C |
MDL Number:
MFCD00064319 CAS číslo: 618-27-9 EINECS: 210-542-1 |