Tisk…
cis-4-Hydroxy-D(+)-proline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (R)-(+)-cis-4-Hydroxyproline, cis-4-Hydroxy-D-proline, H-D-cis-Hyp-OH, H-cis-D-Hyp-OH, D(+)-cis-4-Hydroxyproline
M-Clarity™ quality level = MQ100
H5877-10G H5877-1G H5877-250MG
SIALH5877-10GEA 41800 CZK
SIALH5877-10G SIALH5877-1G SIALH5877-250MG
cis-4-Hydroxy-D(+)-proline, Sigma-Aldrich®
cis-4-Hydroxy-D(+)-proline
Vzorec: C₅H₉NO₃
MW: 131,13 g/mol
MDL Number: MFCD00005252
CAS číslo: 2584-71-6
EINECS: 219-963-5