Tisk…
cis-4-Hydroxy-D(+)-proline 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: (R)-(+)-cis-4-Hydroxyproline, cis-4-Hydroxy-D-proline, H-D-cis-Hyp-OH, H-cis-D-Hyp-OH, D(+)-cis-4-Hydroxyproline
204910010 204910100
ACRO204910010EA 2980 CZK
ACRO204910010 ACRO204910100
cis-4-Hydroxy-D(+)-proline 99%
cis-4-Hydroxy-D(+)-proline
Vzorec: C₅H₉NO₃
MW: 131,13 g/mol
Bod tání: 243 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005252
CAS číslo: 2584-71-6
EINECS: 219-963-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
TLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +56° to +60° (24°C, 589 nm) (c=2, water)