Tisk…
L-prolin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (S)-(-)-ProlineH-Pro-OHL-Proline, H-Pro-OH
M-Clarity™ quality level = MQ300
W331902-100G-K W331902-1KG-K W331902-5KG-K
SIALW331902-100G-KEA 2750 CZK
SIALW331902-100G-K SIALW331902-1KG-K SIALW331902-5KG-K
L-prolin, Sigma-Aldrich®
L-prolin
Vzorec: C₅H₉NO₂
MW: 115,13 g/mol
Bod varu: 245 °C (1013 hPa)
Bod tání: 220…222 °C
Hustota: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064318
CAS číslo: 147-85-3
EINECS: 205-702-2
Merck Index: 13,07871