Tisk…
L-prolin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (S)-(-)-ProlineH-Pro-OHL-Proline, H-Pro-OH
M-Clarity™ quality level = MQ200
P0380-100G P0380-10MG P0380-1KG P0380-5KG
SIALP0380-100GEA 6070 CZK
SIALP0380-100G SIALP0380-10MG SIALP0380-1KG SIALP0380-5KG
L-prolin, Sigma-Aldrich®
L-prolin
Vzorec: C₅H₉NO₂
MW: 115,13 g/mol
Bod varu: 245 °C (1013 hPa)
Bod tání: 220…222 °C
Hustota: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064318
CAS číslo: 147-85-3
EINECS: 205-702-2
Merck Index: 13,07871