Tisk…
S(-)-Proline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (S)-(-)-ProlineH-Pro-OHL-Proline, H-Pro-OH
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16019.0025 8.16019.0100
8.16019.0025EA 1590 CZK
8.16019.0025 8.16019.0100
S(-)-Proline, Sigma-Aldrich®
L-prolin
Vzorec: C₅H₉NO₂
Bod varu: 245 °C (1013 hPa)
Bod tání: 220…222 °C
Hustota: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064318
CAS číslo: 147-85-3
EINECS: 205-702-2
Merck Index: 13,07871
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 1500 g/l (20 °C)
Melting Point 220 - 222 °C (decomposition)
Molar Mass 115.13 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Density 1.35 - 1.38 g/cm3 (25 °C)
pH 5 - 7 (100 g/l, H2O, 20 °C)