Tisk…
L-prolin
Dodavatel: PanReac AppliChem
Synonyms: (S)-(-)-ProlineH-Pro-OHL-Proline, H-Pro-OH
A1707.0100 A1707.1000
A1707.0100EA 2080 CZK
A1707.0100 A1707.1000
L-prolin
L-prolin
Vzorec: C₅H₉NO₂
Bod varu: 245 °C (1013 hPa)
Bod tání: 220…222 °C
Hustota: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064318
CAS číslo: 147-85-3
EINECS: 205-702-2
Merck Index: 13,07871