D-(+)-Proline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
H-D-Pro-OH, (R)-(+)-Proline, D-Proline
M-Clarity™ quality level = MQ200
858919-500MG
858919-5G
SIAL858919-500MGEA
2350
CZK
SIAL858919-500MG
SIAL858919-5G
D-(+)-Proline, Sigma-Aldrich®
D-(+)-Proline
Vzorec:
C₅H₉NO₂ MW: 115.13 Bod tání: 223 |
MDL Number:
MFCD00064317 CAS číslo: 344-25-2 EINECS: 206-452-7 |