Tisk…
D-(+)-Proline 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: H-D-Pro-OH, (R)-(+)-Proline, D-Proline
228660010 228660050 228660250
ACRO228660010EA 1520 CZK
ACRO228660010 ACRO228660050 ACRO228660250
D-(+)-Proline 99+%
D-(+)-Proline
Vzorec: C₅H₉NO₂
MW: 115.13
Bod tání: 223 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064317
CAS číslo: 344-25-2
EINECS: 206-452-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (105°C, 3 hrs)
Sulfated ash ≤0.1 %
Solubility (5 % in water) Clear colorless to light yellow
Specific optical rotation +83.0° to +87.0° (20°C, 589 nm) (c=4, water)
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 %