Tisk…
(R)-(-)-Mandelic acid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: D(-)-Mandelic acid, (R)-(-)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, (R)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, D(-)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06914.0025 8.06914.0100
8.06914.0025EA 2290 CZK
8.06914.0025 8.06914.0100
(R)-(-)-Mandelic acid for synthesis, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-Mandelic acid
Vzorec: C₈H₈O₃
Bod varu: 322 °C (1013 hPa)
Bod tání: 130…132 °C
Hustota: 1,341 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >190 °C
MDL Number: MFCD00064251
CAS číslo: 611-71-2
EINECS: 210-276-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 130 - 132 °C
Molar Mass 152.15 g/mol
Bulk Density 670 kg/m3
Flash Point 190 °C
pH 2.1 (60 g/l, H2O, 20 °C)