Tisk…
(R)-(-)-Mandelic acid
Dodavatel: Cayman Chemical
Nebezpečí
Synonyms: D(-)-Mandelic acid, (R)-(-)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, (R)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, D(-)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid
10007128-25 10007128-50 10007128-100 10007128-250
CAYM10007128-25EA 2490 CZK
CAYM10007128-25 CAYM10007128-50 CAYM10007128-100 CAYM10007128-250
(R)-(-)-Mandelic acid
(R)-(-)-Mandelic acid
Vzorec: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Bod varu: 322 °C (1013 hPa)
Bod tání: 130…132 °C
Hustota: 1,341 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >190 °C
MDL Number: MFCD00064251
CAS číslo: 611-71-2
EINECS: 210-276-6