(R)-(-)-Mandelic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
D(-)-Mandelic acid, (R)-(-)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, (R)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, D(-)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid
A14767.14
A14767.22
A14767.14EA
2690
CZK
A14767.14
A14767.22
(R)-(-)-Mandelic acid ≥98%
(R)-(-)-Mandelic acid
Purity: 98%
CAS No.: 611-71-2
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Melting Point: 130-134°
Beilstein Reference: 2691094
Vzorec:
C₈H₈O₃ MW: 152,15 g/mol Bod varu: 322 °C (1013 hPa) Bod tání: 130…134 °C Hustota: 1,341 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: >190 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064251 CAS číslo: 611-71-2 EINECS: 210-276-6 |