Tisk…
(R)-(-)-Mandelic acid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: D(-)-Mandelic acid, (R)-(-)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, (R)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, D(-)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid
125320250 125321000 125320050
ACRO125320250EA 2720 CZK
ACRO125320250 ACRO125321000 ACRO125320050
(R)-(-)-Mandelic acid 99%
(R)-(-)-Mandelic acid
Vzorec: C₈H₈O₃
Bod varu: 322 °C (1013 hPa)
Bod tání: 130…135 °C
Hustota: 1,341 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >190 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064251
CAS číslo: 611-71-2
EINECS: 210-276-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow to light beige Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 130 to 135 °C
Water ≤1 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.2 %
Specific optical rotation -152° to -158° (20 °C, 589 nm) (c=2, H2O)
Titration with NaOH ≥98.5 %