Tisk…
Hematoxylin hydrate, (max. 6% H₂O)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A12431.06 A12431.14 A12431.22
A12431.06EA 1530 CZK
A12431.06 A12431.14 A12431.22
Hematoxylin hydrate, (max. 6% H₂O)
Hematoxylin hydrate
Vzorec: C₁₆H₁₄O₆·xH₂O
Bod tání: 100…120 °C
MDL Number: MFCD00078111
CAS číslo: 517-28-2
EINECS: 208-237-3