L(+)-glutaman sodný monohydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
G5889-100G
G5889-1KG
G5889-500G
SIALG5889-100GEA
1660
CZK
SIALG5889-100G
SIALG5889-1KG
SIALG5889-500G
L(+)-glutaman sodný monohydrát, Sigma-Aldrich®
L(+)-glutaman sodný monohydrát
Vzorec:
C₅H₈NNaO₄·H₂O Bod tání: 225…240 °C Bod vzplanutí: >225 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00150138 CAS číslo: 6106-04-3 EINECS: 240-313-1 Merck Index: 13,06278 |