L(+)-glutaman sodný monohydrát ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A12919.0B
A12919.0I
A12919.30
A12919.0BEA
2110
CZK
A12919.0B
A12919.0I
A12919.30
L(+)-glutaman sodný monohydrát ≥98%
L(+)-glutaman sodný monohydrát
Purity: 98+%
CAS No.: 6106-04-3
Molecular Formula: C5H8NNaO4.H2O
Formula Weight: 187.14 (169.12anhy)
Melting Point: 228° dec.
Beilstein Reference: 4164348
Vzorec:
C₅H₈NNaO₄·H₂O Bod vzplanutí: >225 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00150138 CAS číslo: 6106-04-3 EINECS: 205-538-1 Merck Index: 13,06278 |