Tisk…
DL-Serine Hydrazide Hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR51201-1G OR51201-5G
APOSOR51201-1GEA 1210 CZK
APOSOR51201-1G APOSOR51201-5G
DL-Serine Hydrazide Hydrochloride 97%
DL-Serine Hydrazide Hydrochloride
Vzorec: C₃H₁₀ClN₃O₂
Bod tání: 183 °C
MDL Number: MFCD08704793
CAS číslo: 55819-71-1