Tisk…
Methyl 3-chloro-6-methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR50948-250MG OR50948-1G
APOSOR50948-250MGEA 4100 CZK
APOSOR50948-250MG APOSOR50948-1G
Methyl 3-chloro-6-methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylate 95%
Methyl 3-chloro-6-methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₉ClO₃S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00620636
CAS číslo: 59812-35-0