Tisk…
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7578-250MG PC7578-1G
APOSPC7578-250MGEA 3810 CZK
APOSPC7578-250MG APOSPC7578-1G
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid 98%
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₈BF₃O₃
Bod tání: 186…190 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09475816
CAS číslo: 850033-39-5