Tisk…
(5-Chloropyrazin-2-yl)methanamine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR50481-250MG OR50481-1G
APOSOR50481-250MGEA 7440 CZK
APOSOR50481-250MG APOSOR50481-1G
(5-Chloropyrazin-2-yl)methanamine hydrochloride
(5-Chloropyrazin-2-yl)methanamine hydrochloride
Vzorec: C₅H₆ClN₃·ClH
MW: 180.04 g/mol
MDL Number: MFCD16872055
CAS číslo: 1794737-26-0