Tisk…
(2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)boronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-boronic acid, (2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)boronic acid
PC501601-1G
APOSPC501601-1GEA 2610 CZK
APOSPC501601-1G
(2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)boronic acid 98%
(2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)boronic acid
Vzorec: C₇H₅BF₂O₄
MW: 201,92 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08706236
CAS číslo: 190903-71-0