Tisk…

1-(4-Bromo-3-nitrophenyl)-1-propanone 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR450140-1G OR450140-5G
APOSOR450140-1GEA 4630 CZK
APOSOR450140-1G APOSOR450140-5G
1-(4-Bromo-3-nitrophenyl)-1-propanone 98%
1-(4-Bromo-3-nitrophenyl)-1-propanone
Vzorec: C₉H₈BrNO₃
MDL Number: MFCD00600442
CAS číslo: 101860-83-7

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR