Tisk…
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 90%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC99378-25G PC99378-100G
APOSPC99378-25GEA 1160 CZK
APOSPC99378-25G APOSPC99378-100G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 90%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₄F₄O
Bod varu: 60 °C
Hustota: 1,408
Bod vzplanutí: 80 °C
MDL Number: MFCD00061314
CAS číslo: 67515-60-0