6-Fluoro-4-cyanoquinoline N-oxide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
|
Synonyms:
6-Fluoro-1-oxidoquinolin-1-ium-4-carbonitrile
PC99144-250MG
PC99144-1G
APOSPC99144-250MGEA
6450
CZK
APOSPC99144-250MG
APOSPC99144-1G
6-Fluoro-4-cyanoquinoline N-oxide 95%
6-Fluoro-4-cyanoquinoline N-oxide
Vzorec:
C₁₀H₅FN₂O MW: 188.16 g/mol |
MDL Number:
MFCD33404154 CAS číslo: 152562-07-7 |