Tisk…
Methyl 5-bromo-3-chloro-2-fluorobenzoate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC99038-250MG PC99038-1G
APOSPC99038-250MGEA 3940 CZK
APOSPC99038-250MG APOSPC99038-1G
Methyl 5-bromo-3-chloro-2-fluorobenzoate 97%
Methyl 5-bromo-3-chloro-2-fluorobenzoate
Vzorec: C₈H₅BrClFO₂
MW: 267,48 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD24107276
CAS číslo: 1535973-93-3