Tisk…
5-Bromo-7-chlorobenzoxazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400936-250MG OR400936-1G
APOSOR400936-250MGEA 7770 CZK
APOSOR400936-250MG APOSOR400936-1G
5-Bromo-7-chlorobenzoxazole 95%
5-Bromo-7-chlorobenzoxazole
Vzorec: C₇H₃BrClNO
MW: 232.46 g/mol
MDL Number: MFCD16468585
CAS číslo: 1226072-26-9