Tisk…
5-Fluoro-4-iodopyridin-2-amine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC912273-1G PC912273-5G PC912273-10G
APOSPC912273-1GEA 2400 CZK
APOSPC912273-1G APOSPC912273-5G APOSPC912273-10G
5-Fluoro-4-iodopyridin-2-amine 98%
5-Fluoro-4-iodopyridin-2-amine
Vzorec: C₅H₄FIN₂
MW: 238 g/mol
MDL Number: MFCD28722380
CAS číslo: 1649470-53-0