Tisk…
4-Acetylphenylboronic acid pinacol ester 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR360618-1G OR360618-5G OR360618-25G
APOSOR360618-1GEA 744 CZK
APOSOR360618-1G APOSOR360618-5G APOSOR360618-25G
4-Acetylphenylboronic acid pinacol ester 95%
4-Acetylphenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₄H₁₉BO₃
Bod varu: 356,6/760 mm °C
Bod tání: 63…65 °C
Hustota: 1,04
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD05863922
CAS číslo: 171364-81-1