Tisk…
Methyl-2-chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 2-chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinate
PC909782-1G
APOSPC909782-1GEA 827 CZK
APOSPC909782-1G
Methyl-2-chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinate 98%
Methyl-2-chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinate
Vzorec: C₈H₅ClF₃NO₂
MW: 239,58 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD22559950
CAS číslo: 1360934-51-5