Tisk…
4-(Dimethylamino)benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(Dimethylamino) benzonitrile
OR345014-5G OR345014-25G
APOSOR345014-5GEA 622 CZK
APOSOR345014-5G APOSOR345014-25G
4-(Dimethylamino)benzonitrile 98%
4-(Dimethylamino)benzonitrile
Vzorec: C₉H₁₀N₂
Bod varu: 318 °C
Bod tání: 70 - 76 °C
MDL Number: MFCD00001815
CAS číslo: 1197-19-9