Tisk…
5-Cyclopropylpyridine-2-carboxaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR33673-250MG OR33673-1G
APOSOR33673-250MGEA 5790 CZK
APOSOR33673-250MG APOSOR33673-1G
5-Cyclopropylpyridine-2-carboxaldehyde 95%
5-Cyclopropylpyridine-2-carboxaldehyde
Vzorec: C₉H₉NO
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18254230
CAS číslo: 1256825-21-4