Tisk…
4-Bromo-3-fluoro-5-methylaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC908562-250MG PC908562-1G PC908562-5G
APOSPC908562-250MGEA 1820 CZK
APOSPC908562-250MG APOSPC908562-1G APOSPC908562-5G
4-Bromo-3-fluoro-5-methylaniline 98%
4-Bromo-3-fluoro-5-methylaniline
Vzorec: C₇H₇BrFN
MW: 204.04 g/mol
MDL Number: MFCD19686156
CAS číslo: 1356113-07-9