Tisk…
3,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC906838-1G PC906838-5G
APOSPC906838-1GEA 8600 CZK
APOSPC906838-1G APOSPC906838-5G
3,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
3,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₃F₅O
MW: 210.1 g/mol
MDL Number: MFCD22566356
CAS číslo: 1417569-98-2