Tisk…
5-Chloro-3-fluorobenzene-1,2-diamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC904273-250MG PC904273-1G PC904273-5G
APOSPC904273-250MGEA 2360 CZK
APOSPC904273-250MG APOSPC904273-1G APOSPC904273-5G
5-Chloro-3-fluorobenzene-1,2-diamine 97%
5-Chloro-3-fluorobenzene-1,2-diamine
Vzorec: C₆H₆ClFN₂
MDL Number: MFCD19441310
CAS číslo: 1106717-48-9