Tisk…
4-Amino-2,5-difluorobenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC902764-1G PC902764-5G PC902764-25G
APOSPC902764-1GEA 1490 CZK
APOSPC902764-1G APOSPC902764-5G APOSPC902764-25G
4-Amino-2,5-difluorobenzoic acid 95%
4-Amino-2,5-difluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅F₂NO₂
MDL Number: MFCD06208208
CAS číslo: 773108-64-8