Tisk…
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-2-fluoro-5(trifluoromethyl)phenylboronic acid, 4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
PC900987-250MG PC900987-1G PC900987-5G
APOSPC900987-250MGEA 2400 CZK
APOSPC900987-250MG APOSPC900987-1G APOSPC900987-5G
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 95%
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₄BBrF₄O₂
MW: 286.81 g/mol
MDL Number: MFCD20441807
CAS číslo: 1451393-15-9