Tisk…
2-Bromo-5-iodopyridin-4-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR315895-250MG OR315895-1G
APOSOR315895-250MGEA 8200 CZK
APOSOR315895-250MG APOSOR315895-1G
2-Bromo-5-iodopyridin-4-amine 95%
2-Bromo-5-iodopyridin-4-amine
Vzorec: C₅H₄BrIN₂
MDL Number: MFCD27959281
CAS číslo: 1300750-78-0