Tisk…
5-Bromo-2-(cyclopropyl)thiophene-3-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR315887-250MG OR315887-1G
APOSOR315887-250MGEA 6220 CZK
APOSOR315887-250MG APOSOR315887-1G
5-Bromo-2-(cyclopropyl)thiophene-3-carboxylic acid 95%
5-Bromo-2-(cyclopropyl)thiophene-3-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₇BrO₂S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD32689355
CAS číslo: 2594436-03-8