Tisk…
3-(Cyclopropyl)-2-(hydroxymethyl)thiophene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR315885-250MG OR315885-1G OR315885-5G
APOSOR315885-250MGEA 5390 CZK
APOSOR315885-250MG APOSOR315885-1G APOSOR315885-5G
3-(Cyclopropyl)-2-(hydroxymethyl)thiophene 95%
3-(Cyclopropyl)-2-(hydroxymethyl)thiophene
Vzorec: C₈H₁₀OS
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD32689353
CAS číslo: 2296417-42-8