1-(Cyclopropyl)-1H-pyrazole-3-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
OR315862-250MG
OR315862-1G
APOSOR315862-250MGEA
6850
CZK
APOSOR315862-250MG
APOSOR315862-1G
1-(Cyclopropyl)-1H-pyrazole-3-carbaldehyde 95%
1-(Cyclopropyl)-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
Vzorec:
C₇H₈N₂O MW: 136.15 g/mol Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD26520323 CAS číslo: 1823349-88-7 |