Tisk…
4-Acetyl-3-bromothiophene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR315854-250MG OR315854-1G
APOSOR315854-250MGEA 8070 CZK
APOSOR315854-250MG APOSOR315854-1G
4-Acetyl-3-bromothiophene 95%
4-Acetyl-3-bromothiophene
Vzorec: C₆H₅BrOS
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18451709
CAS číslo: 35717-24-9