3-Bromothiophene-4-sulphonyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR315853-250MG
OR315853-1G
APOSOR315853-250MGEA
6220
CZK
APOSOR315853-250MG
APOSOR315853-1G
3-Bromothiophene-4-sulphonyl chloride 95%
3-Bromothiophene-4-sulphonyl chloride
Vzorec:
C₄H₂BrClO₂S₂ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD04115406 CAS číslo: 111283-90-0 UN: 3261 ADR: 8,III |