Tisk…
2-(Cyclopropyl)-5-methoxybenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR315847-250MG OR315847-1G OR315847-5G
APOSOR315847-250MGEA 4960 CZK
APOSOR315847-250MG APOSOR315847-1G APOSOR315847-5G
2-(Cyclopropyl)-5-methoxybenzoic acid 95%
2-(Cyclopropyl)-5-methoxybenzoic acid
Vzorec: C₁₁H₁₂O₃
MDL Number: MFCD16778842
CAS číslo: 1250297-02-9