3-Bromo-4-(cyclopropyl)phenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR315845-250MG
OR315845-1G
OR315845-5G
APOSOR315845-250MGEA
4960
CZK
APOSOR315845-250MG
APOSOR315845-1G
APOSOR315845-5G
3-Bromo-4-(cyclopropyl)phenol 95%
3-Bromo-4-(cyclopropyl)phenol
Vzorec:
C₉H₉BrO Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD32669828 CAS číslo: 1784977-63-4 |