2-Bromo-6-(cyclopropyl)aniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR315840-250MG
OR315840-1G
OR315840-5G
APOSOR315840-250MGEA
5390
CZK
APOSOR315840-250MG
APOSOR315840-1G
APOSOR315840-5G
2-Bromo-6-(cyclopropyl)aniline 95%
2-Bromo-6-(cyclopropyl)aniline
Vzorec:
C₉H₁₀BrN Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD32669826 CAS číslo: 2640734-79-6 |