Tisk…
2-Bromo-6-(cyclopropyl)nitrobenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR315839-250MG OR315839-1G OR315839-5G
APOSOR315839-250MGEA 4960 CZK
APOSOR315839-250MG APOSOR315839-1G APOSOR315839-5G
2-Bromo-6-(cyclopropyl)nitrobenzene 95%
2-Bromo-6-(cyclopropyl)nitrobenzene
Vzorec: C₉H₈BrNO₂
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD32669825
CAS číslo: 2640734-80-9