Tisk…
3-(Cyclopropyl)-2-nitroaniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR315838-250MG OR315838-1G OR315838-5G
APOSOR315838-250MGEA 5390 CZK
APOSOR315838-250MG APOSOR315838-1G APOSOR315838-5G
3-(Cyclopropyl)-2-nitroaniline 95%
3-(Cyclopropyl)-2-nitroaniline
Vzorec: C₉H₁₀N₂O₂
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD32669824
CAS číslo: 2097553-56-3