Tisk…
4-Acetyl-1-naphthoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR31056-1G OR31056-5G OR31056-10G
APOSOR31056-1GEA 1700 CZK
APOSOR31056-1G APOSOR31056-5G APOSOR31056-10G
4-Acetyl-1-naphthoic acid 97%
4-Acetyl-1-naphthoic acid
Vzorec: C₁₃H₁₀O₃
MW: 214,22 g/mol
MDL Number: MFCD24480081
CAS číslo: 131986-05-5