Tisk…
4-Formyltetrahydropyran 90%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Tetrahydropyran-4-carbaldehyde, Tetrahydro-2H-pyran-4-carboxaldehyde
OR31055-1G OR31055-5G OR31055-25G
APOSOR31055-1GEA 622 CZK
APOSOR31055-1G APOSOR31055-5G APOSOR31055-25G
4-Formyltetrahydropyran 90%
4-Formyltetrahydropyran
Vzorec: C₆H₁₀O₂
MW: 114.1424 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03425264
CAS číslo: 50675-18-8