Tisk…
2-Methyloxetane-2-carboxylic acid 90+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR309088-100MG OR309088-250MG
APOSOR309088-100MGEA 4100 CZK
APOSOR309088-100MG APOSOR309088-250MG
2-Methyloxetane-2-carboxylic acid 90+%
2-Methyloxetane-2-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₈O₃
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD22571611
CAS číslo: 1305207-92-4